Principaux documents
159026
Sigma-Aldrich
β-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
98%
Synonyme(s) :
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H18O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.28
Beilstein:
94078
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]26/D −11.4°, c = 10 in chloroform
Pf
81-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
Clé InChI
IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Catégories apparentées
Application
Starting material for nucleoside synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable