Merck
SML3433
NVP-TNKS656
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
; N-Cyclopropylmethyl-2-[4-(4-methoxybenzoyl)piperidin-1-yl]-N-[(4-oxo-4,5,7,8-tetrahydro-4H-pyrano[4,3-d]pyrimidin-2-yl)methyl]acetamide, N-​(Cyclopropylmethyl)​-​4-​(4-​methoxybenzoyl)​-​N-​[(3,​5,​7,​8-​tetrahydro-​4-​oxo-​4H-​pyrano[4,​3-​d]​pyrimidin-​2-​yl)​methyl]​-​piperidineacetamide, NVP-TNKS 656, TNKS656
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H34N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N4(CCC(CC4)C(=O)c5ccc(cc5)OC)CC(=O)N(CC3CC3)Cc1[nH][c](c2c(n1)CCOC2)=O
InChI
1S/C27H34N4O5/c1-35-21-6-4-19(5-7-21)26(33)20-8-11-30(12-9-20)16-25(32)31(14-18-2-3-18)15-24-28-23-10-13-36-17-22(23)27(34)29-24/h4-7,18,20H,2-3,8-17H2,1H3,(H,28,29,34)
InChI key
DYGBNAYFDZEYBA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NVP-TNKS656 is an orally active, highly potent and selective tankyrase inhibitor. NVP-TNKS656 is a potent antagonist of Wnt pathway that reverts resistance to PI3K and AKT inhibitors in treatment of colorectal cancer.
orally active, highly potent and selective tankyrase inhibitor
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c