157759
Sulfur monochloride
98%
Synonyme(s) :
Sulfur chloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
6.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
451 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.658 (lit.)
Point d'ébullition
138 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
1.688 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClSSCl
InChI
1S/Cl2S2/c1-3-4-2
Clé InChI
PXJJSXABGXMUSU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To synthesize functionalized aryl and heteroaryl disulfides from functionalized zinc organometallics.
- As a reagent to prepare heterocycles with various numbers of sulfur atoms.
- As a cross-linking agent to prepare rubber aerogels with enhanced thermal stability.
- Toprepare macroporous cryogels of polyisobutylene and silica nanoparticles.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.