157449
β-Bromostyrene
97%
Synonyme(s) :
beta-Bromostyrene, 1-Bromo-2-phenylethylene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.607 (lit.)
Point d'ébullition
110-112 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
7 °C (lit.)
Densité
1.427 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Clé InChI
YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup