Documents
15528
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
(S)-2-(Boc-amino)-3-methylbutyric acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine, Boc-L-valine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.26
Numéro Beilstein :
1711290
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −6.2±0.5°, c = 1% in acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Pf
77-80 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Clé InChI
SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Ye Sheng et al.
International journal of pharmaceutics, 487(1-2), 242-249 (2015-04-19)
Amino acid and dipeptide prodrugs have been developed to examine their potential in enhancing aqueous solubility and permeability as well as to bypass P-glycoprotein (P-gp) mediated cellular efflux of prednisolone. Prodrugs have been synthesized and identified with LC/MS/MS and NMR.