Principaux documents
15382
Sigma-Aldrich
Boc-β-Ala-OH
≥99.0% (TLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Boc-β-alanine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CO2CNHCH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Beilstein:
1909986
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
Boc-β-Ala-OH, ≥99.0% (TLC)
Essai
≥99.0% (TLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
76-79 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)
Clé InChI
WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable