154377
2-Benzofuranyl methyl ketone
99%
Synonyme(s) :
2-Acetylbenzofuran
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
110-113 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
70-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H8O2/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
Clé InChI
YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable