145025
5-Amino-6-nitroquinoline
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
272-273 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1c(ccc2ncccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N3O2/c10-9-6-2-1-5-11-7(6)3-4-8(9)12(13)14/h1-5H,10H2
Clé InChI
TYBYHEXFKFLRFT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable