141674
1-n-Propylpiperazine dihydrobromide
96%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Pf
259.5-264.5 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
Br.Br.CCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2.2BrH/c1-2-5-9-6-3-8-4-7-9;;/h8H,2-7H2,1H3;2*1H
Clé InChI
YTPQLWVHCBATKO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable