13929
Benzyl thiocyanate
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Benzyl rhodanide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
solid
pb
230-235 °C (lit.)
Pf
39-41 °C (lit.)
39-41 °C
Solubilité
diethyl ether: soluble 0.5 g/10 mL, clear to very faintly turbid, colorless to almost colorless
Groupe fonctionnel
phenyl
thiocyanate
thioether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N#CSCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NS/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Clé InChI
ABNDFSOIUFLJAH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C