112771
Methyl isothiocyanate
97%
Synonyme(s) :
Isothiocyanatomethane, Isothiocyanic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
21 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
97%
pb
117-118 °C (lit.)
Pf
30-34 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble
Densité
1.069 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isothiocyanate
Chaîne SMILES
CN=C=S
InChI
1S/C2H3NS/c1-3-2-4/h1H3
Clé InChI
LGDSHSYDSCRFAB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Methyl isothiocyanate is an active chemical used as an anti-fermentative agent in wine and as an effective insecticide.
Application
- For amino acid sequence analysis
- To study the effect of pesticide Metam (methyl isothiocyanate is its active ingredient) in the streamside microbial communities
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges