133396
1,2-Dibromotetrachloroethane
97%
Synonyme(s) :
1,2-Dibromo-1,1,2,2-tetrachloroethane, DBTCE
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
215-220 °C (dec.) (lit.)
Densité
2.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(Cl)(Br)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C2Br2Cl4/c3-1(5,6)2(4,7)8
Clé InChI
WJUKOGPNGRUXMG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable