Documents
725242
Sigma-Aldrich
Bromoferrocene
Synonyme(s) :
1-Bromoferrocene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9BrFe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
26-32 °C
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.Br[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C5H4Br.C5H5.Fe/c6-5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H;1-5H;
Clé InChI
RFYQCXFGACWJED-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable