128341
Fluoroacetamide
Synonyme(s) :
NSC 31876
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
106-108 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
fluoro
Chaîne SMILES
NC(=O)CF
InChI
1S/C2H4FNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Clé InChI
FVTWJXMFYOXOKK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- C-N coupling to amides and nitrogen-containing heterocycles
- Substitution in aryl triflates
Used in mass databases for screening of pesticide residues via fast liquid chromatography TOF mass spectrometry
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges