126942
N,N′-Diethylethylenediamine
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4326 (lit.)
Point d'ébullition
152-154 °C (lit.)
Densité
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCNCCNCC
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter