121207
4,4′-Trimethylenedipiperidine
97%
Synonyme(s) :
1,3-Bis(4-piperidyl)propane, 1,3-Di-4-piperidylpropane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
65-68.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(CC1CCNCC1)CC2CCNCC2
InChI
1S/C13H26N2/c1(2-12-4-8-14-9-5-12)3-13-6-10-15-11-7-13/h12-15H,1-11H2
Clé InChI
OXEZLYIDQPBCBB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Tumoral pH-responsive polymeric micelles
- Acetal modified dextran microparticles
- Hydrogels
- Functionalized tetrazoles
- Anticonvulsant agents
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable