Analytische Methode: Kalium in Böden
Geräte und Reagenzien
Produkt-Nr. 173016 Spectroquant® VIS Spektralphotometer Prove 100 oder
Produkt-Nr. 173017 Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 300 oder
Produkt-Nr. 173018 Spectroquant® UV/VIS Spektralphotometer Prove 600 oder
Produkt-Nr. 109748 Spectroquant® Photometer NOVA 30 oder
Produkt-Nr. 109751 Spectroquant® Photometer NOVA 60 oder
Produkt-Nr. 173632 Spectroquant® Colorimeter Move 100
Produkt-Nr. 114946 10-mm-Rechteckküvetten und/oder
Produkt-Nr. 114947 20-mm-Rechteckküvetten und/oder
Produkt-Nr. 114944 50-mm-Rechteckküvetten
Produkt-Nr. 114562 Spectroquant® Kalium-Küvettentest
Produkt-Nr. 100615 Spectroquant® Kalium-Küvettentest
Produkt-Nr. 105590 Natriumhydroxid 32 % zur Analyse
Produkt-Nr. 102103 Calciumlactat zur Bodenanalyse
Produkt-Nr. 109325 Calciumacetat zur Bodenanalyse
Produkt-Nr. 116754 Wasser zur Analyse
Produkt-Nr. 100063 Essigsäure 100 % zur Analyse
CAL-Extraktionslösung
15,4 g Calciumlactat zur Bodenanalyse und 7,9 g Calciumacetat zur Bodenanalyse getrennt in je 300 ml Wasser zur Analyse unter Erwärmung lösen. Die beiden Lösungen in einem 1-l-Messkolben vereinigen und mit 17,9 ml Essigsäure 100 % versetzen. Abkühlen lassen, mit Wasser zur Analyse bis zur Marke auffüllen und gut mischen.
Probenvorbereitung
Die Bodenprobe an der Luft trocknen, nachdem grobe Partikel wie Steine und Pflanzenmaterial entfernt wurden. Die Probe durch ein 2-mm-Sieb sieben. 5 g der Probe in einen Trennkolben mit einem Volumen von ca. 300 ml geben und mit 100 ml Extraktionslösung versetzen. Den geschlossenen Kolben 90 Minuten mit 175 Schüttelbewegungen pro Minute schütteln. Den Extrakt durch einen Faltenfilter filtrieren und die ersten 10 ml Filtrat entsorgen. Das klare Filtrat mit Natronlauge 32 % auf einen pH-Wert von 5 bis 7 einstellen. Proben, die mehr als 35 mg/l K2O enthalten, sollen mit Extraktlösung verdünnt werden.
Analyse
Bestimmung mit einem der vorgenannten Testsätze durchführen.
Die Messung soll gegen die reine Extraktionslösung durchgeführt werden. Wenn der Probenextrakt eine gelbe Farbe hat, soll er ohne Zugabe von Reagenz als Blindprobe gemessen und das Ergebnis vom Probenwert abgezogen werden.
Kaliumgehalt in mg/kg K2O = | Analysenwert in mg/l K x 1,2 x 100 |
Probengewicht in g |
Network error: Failed to fetch