Analytische Methode: Analytische Qualitätssicherung, Standard für freies Chlor (DIN)
Reagenzien:
Volumetrischer Standard Kaliumiodat (Produkt-Nr. 102404)
Kaliumiodid (Produkt-Nr. 105043) zur Analyse
Schwefelsäure (Produkt-Nr. 109072 ) 0,5 mol/l
Natronlauge (Produkt-Nr. 109136) 2 mol/l
Wasser zur Analyse (Produkt-Nr. 116754)
Herstellung einer KlO3 Stammlösung:
1,006 g KlO3 in einem kalibrierten oder auf Konformität geprüften 1000-ml-Messkolben in 250 ml Wasser zur Analyse lösen. Danach mit Wasser zur Analyse bis zur Marke auffüllen.
Herstellung einer KlO3/Kl-Standardlösung:
15,0 ml der KlO3 Stammlösung in einen kalibrierten oder auf Konformität geprüften 1000-ml-Messkolben überführen, ca. 1 g Kl zugegeben und mit Wasser zur Analyse bis zur Marke auffüllen. 1 m dieser Lösung entspricht 0,015 mg freiem Chlor.
Herstellung einer Chlor-Standardlösung:
20,0 ml KlO3/Kl-Standardlösung in einen kalibrierten oder auf Konformität geprüften 100-ml-Messkolben pipettieren,
2 ml H2SO4 0,5 mol/l zugeben, 1 min stehen lassen und dann tropfenweise NaOH 2 mol/l zugeben (ca. 1 ml), bis die Lösung gerade ihre Farbe verliert. Anschließend die Lösung bis zur Marke mit Wasser zur Analyse auffüllen. Die Konzentration der Lösung beträgt 3,00 mg/l freies Chlor.
Haltbarkeit:
Die KlO3 Stammlösung bleibt bei kühler Lagerung 4 Wochen haltbar. Die KlO3/Kl-Standardlösung kann bei kühler Lagerung 5 Stunden lang verwendet werden. Die verdünnte Iod-Standardlösung ist nicht stabil und muss sofort verwendet werden.