US EPA Method TO-13: GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms
Materialien
Analytische Säule
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
EPA 8270 GC-MS-Einstelllösung II
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethaneEPA 8270 halbflüchtige interne Standardmischung
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride, ampule of 2 × 1 mLPolynukleare aromatische Kohlenwasserstoff-Mischung
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride: benzene (1:1)EPA 610 Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoff-Mischung
certified reference material, in methanol: methylene chloride (1:1) (varied concentration)Vorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Inlet-Liner, Split/Splitless-Typ, gerades Fast FocusLiner™ Design (mit Wolle gepackt)
pkg of 1 eaCONDITIONS
column
SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven
60 °C (1 min), 10 °C/min to 340 °C (5 min)
inj. temp.
250 °C
MSD interface
330 °C 300 °C / 200 °C (source/quads)
scan range
m/z 40-450
carrier gas
helium, 1.5 mL/min. constant
injection
1.5 μL, pulsed (25 psi until 0.2 min) splitless (0.75 min)
liner
2 mm I.D. FocusLiner™ liner (2879601-U)
sample
22 component TO-13 standard plus 5 internal standards at 500 ppb in hexane:ethyl ether (90:10)
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany