Merck
21008-U
Supelco
Edelstahl-Sieb
Synonym(e):
Große PUF-Kartuschen
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
ORBO
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Supelco ORBO 2000
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Stainless Steel Screens are useful for ASTM D6209, EPA IP-7, and EPA TO-13 (PAHs); EPA TO-4A (Pesticides/PCBs); EPA TO-9A (Dioxins).
Rechtliche Hinweise
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)