Merck
Tris-gepufferte Kochsalzlösung (TBS)
Flasche mit Tris-gepufferter Kochsalzlösung
Tris-gepufferte Kochsalzlösung (TBS) ist eine isotonische und ungiftige Pufferlösung, die häufig für eine Vielzahl biologischer Anwendungen verwendet wird. TBS besteht aus zwei Schlüsselkomponenten: Tris und NaCl, wobei Tris als Puffersubstanz wirkt und NaCl die Tonizität der Lösung reguliert, sodass sie je nach gewünschter Konzentration isotonisch oder hypertonisch sein kann. TBS ist benutzerfreundlich und lässt sich leicht mit Wasser mischen, wodurch es sich für viele biologische Versuche eignet.
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-11 von 11
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-11 von 11
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-11 von 11 Suchergebnissen angezeigt.
Seite 1 von 1
Seite 1 von 1
TBS MIT TWEEN 20
Tris-gepufferte Kochsalzlösung mit Tween 20 ist ein nicht-ionisches Detergenz, durch das die Elutionsfähigkeit des Puffers verbessert und die unspezifische Bindung von Antikörpern reduziert wird. Es wird häufig in Waschpuffern für immunhistochemische Färbungen und In-situ-Hybridisierungsverfahren verwendet, da es dazu beiträgt, unspezifische Hintergrundfärbungen zu minimieren. Darüber hinaus ist Tween 20 eine ideale Kombination aus pH-Stabilisatoren, Salzen und Detergenzien, durch die überschüssiges Material effizient von/aus Membranen und Mikrotiterplatten-Wells entfernt wird, ohne die Antigen/Antikörper-Bindungsreaktion zu stören.
TBS IN IMMUNASSAY UND ELISA
TBS wird als Waschpuffer in Immunassays wie dem Enzymgekoppelten Immunabsorptionsassay (ELISA) verwendet und hilft bei der Trennung unerwünschter und unspezifischer Proteine von spezifisch gebundenen Proteinen.
TBS ALS BLOCKIERUNGSPUFFER
Tris-gepufferte Kochsalzlösung (TBS) spielt eine entscheidende Rolle als Blockierungspuffer in integrierten mikrofluidischen Immunassay-Chips, die für Sandwich-Immunassays mit hohem Durchsatz entwickelt wurden. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Assayleistung, indem Hintergrundrauschen reduziert und unspezifische Bindungen verhindert werden.
TBS IM WESTERN BLOTTING
TBS wird zur Herstellung von Antiserum und zum Nachweis von Proteinen durch Western Blotting in Nematostella vectensis verwendet. TBS wird auch als wichtige Komponente für Western Blotting zum Nachweis von Peanut Mottle Virus (PMV) und Peanut Stripe Virus (PSV) verwendet, da es ungebundene Stellen auf der Nitrocellulosemembran sättigt und so eine unspezifische Bindung des primären Antikörpers verhindert. Hierdurch wird Hintergrundrauschen reduziert, die Empfindlichkeit verbessert und die Spezifität der Western-Blot-Analyse für einen genauen Virusnachweis erhöht.
TBS IN BIOMATERIALSTUDIEN
Tris-Puffer wird als ideale modifizierte Lösung für die Untersuchung des Abbaus und der Apatitausfällung von Bioglass 45S5 verwendet, da seine chloridfreie Zusammensetzung eine Beeinträchtigung der Apatitbildung im Frühstadium verhindert. Dies hat den Vorteil, dass die Freisetzungskinetik und die Apatitausfällung in bioaktiven Gläsern untersucht werden können.