2-Propanol
Produkte
2-Propanol ist ein sekundärer Alkohol, der auch als Isopropanol, Isopropylalkohol oder sec-Propylalkohol bekannt ist. Es ist ein klares, farbloses, polares organisches Lösungsmittel mit einem milden Geruch. 2-Propanol ist mischbar mit Wasser, organischen Lösungsmitteln und verschiedenen polaren und unpolaren Substanzen, was es zu einem vielseitigen Lösungsmittel mit einem breiten Löslichkeitsbereich macht. Es wird häufig als Lösungsmittel bei chemischen Reaktionen, Extraktionen und Chromatographietechniken verwendet. In der Industrie wird es in Frostschutzmitteln sowie schnell trocknenden Ölen und Tinten eingesetzt. Außerdem wird es als Lösungsmittel für Gummi, Schellack und ätherische Öle verwendet und kann als Ersatz für Brennstoff in verschiedenen Brennstoffzellen eingesetzt werden. In der Molekularbiologie wird 2-Propanol als Bioreagenz für die Ausfällung von DNA und RNA aus Säugetiergeweben verwendet.
2-Propanol wird als mobile Phase in der Ionen-Austausch-Chromatographie sowie in der Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) und der Hochleistungsflüssigchromatographie-Massenspektrometrie (HPLC-MS) zur Trennung von biologischen Matrizen und anderen Verbindungen eingesetzt. Es kann zudem als Vorläufer bei der Herstellung von Methylisobutylketon sowie für die Analyse flüchtiger organischer Verunreinigungen verwendet werden.
2-Propanol in der analytischen Chemie
2-Propanol in der HPLC
In der HPLC-Trennung wird Isopropanol als Bestandteil der mobilen Phase verwendet. Es kann mit anderen Lösungsmitteln kombiniert werden, um spezifische chromatographische Bedingungen zu erreichen.
2-Propanol in der Gaschromatographie
Isopropanol wird zum Lösen oder Verdünnen von Proben vor der Injektion in ein Gaschromatographiesystem verwendet. Es kann auch als Reagenz in Derivatisierungsreaktionen vor der gaschromatographischen Analyse eingesetzt werden.
2-Propanol in der präparativen Chromatographie
Die präparative Chromatographie ist eine Technik, die für die Trennung und Reinigung größerer Mengen von Verbindungen eingesetzt wird. Isopropanol wird als Bestandteil der Zusammensetzung der mobilen Phase sowie zum Auftragen einer Probe auf die Säule bei der präparativen Chromatographie verwendet.
Gradienten-2-Propanol für die Flüssigkeitschromatographie
Isopropanol wird häufig in Gradientenelutionsmethoden verwendet, bei denen sich die Zusammensetzung der mobilen Phase im Laufe der Zeit ändert. Durch den Einsatz eines Isopropanol-Gradienten in Kombination mit anderen Lösungsmitteln ist es möglich, komplexe Gemische, die Analyten mit unterschiedlichen Polaritäten enthalten, effektiv zu trennen.
2-Propanol als Referenzstandard
Isopropanol wird bei der Bestimmung flüchtiger Lösungsmittel in pflanzlichen Formulierungen durch Gaschromatographie als pharmazeutischer Sekundärstandard eingesetzt. Der USP-Referenzstandard von 2-Propanol wird in bestimmten Qualitätstests und Untersuchungen verwendet. Außerdem dient Isopropanol als Standard für die Analyse von Tabak.
Deuteriertes 2-Propanol
2-Propanol-d8 ist ein deuteriertes Derivat von Isopropanol und wird zur Herstellung von 2-Iodpropan-d7 verwendet. Es dient zudem als Lösungsmittel für die Bestimmung der Triplett-Zerfallskonstanten, der Triplett-Lebensdauer und der Photoreduktionsratenkonstanten von Benzophenon.
Isotopisches/Markiertes 2-Propanol
Markiertes 2-Propanol (2-Propanol-1,3-13C2) kann in bildgebenden Verfahren wie der Magnetresonanzspektroskopie (MRS) oder der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) für die Untersuchung von Stoffwechselprozessen in vivo eingesetzt werden.
Wasserfreies 2-Propanol
Wasserfreies 2-Propanol kann als Trocknungsmittel sowie als Träger oder Medium für den Transport von Katalysatoren oder Reagenzien in synthetischen Reaktionen verwendet werden. Es kann zudem als Lösungsmittel bei der Synthese von Estern und Ethern aus Alkoholen und Carbonsäuren eingesetzt werden.