Merck
I9030
Sigma-Aldrich
2-Propanol
≥99.0%, meets USP testing specifications, USP/NF
Synonym(e):
2-Propanol, Isopropanol, sec-Propylalkohol, IPA, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.05
product name
Isopropylalkohol, meets USP testing specifications
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Verunreinigungen
≤0.5% (water)
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Isopropylalkohol (2-Propanol, i-PrOH), ein erneuerbarer sekundärer Alkohol, ist eine wasserlösliche, farblose, flüchtige Flüssigkeit mit einem süßlichen Geruch. Er ist ein potenzieller Ersatz für aus Erdöl hergestelltes Benzin. Bei der Herstellung von Methylisobutylketon (MIBK) unter Verwendung von i-PrOH als Präkursor wurde eine Ausbeute von 25 % ausgewiesen. Mithilfe der gravimetrischen Methode wurde die Löslichkeit von Benzoesäure in i-PrOH im Temperaturbereich von 277 – 346 K untersucht. Die photokatalytische Degradierung dieser Säure wurde mithilfe verschiedener Methoden untersucht. Dieses hochwertige Pharmakopöe-gemäße Produkt erfüllt die Testvorgaben der USP (US-amerikanischen Pharmakopöe). Es kann in Forschungs- und Pilotstudien verwendet werden.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
2-Propanol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00995
2-Propanol
Influence of activated carbon in TiO2 and ZnO mediated photo-assisted degradation of 2-propanol in gas-solid regime.
Matos J, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 99(1), 170-180 (2010)
Solubility of benzoic acid in acetone, 2-propanol, acetic acid and cyclohexane: Experimental measurement and thermodynamic modeling.
Long B, et al.
Fluid Phase Equilibria, 297(1), 113-120 (2010)
Photocatalytic degradation of 2-propanol under irradiation of visible light by nanocrystalline titanium (IV) oxide modified with rhodium ion using adsorption method.
Kitano S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 39(6), 627-629 (2010)
Photocatalytic degradation of 2-propanol and phenol using Au loaded MnWO4 nanorod under visible light irradiation.
Chakraborty AK, et al.
Journal of Cluster Science, 23(2), 437-448 (2012)
2-propanol oxidation in a pressurized jet-stirred reactor (JSR) and combustion bomb: experimental and detailed kinetic modeling study.
Togbe C, et al.
Energy and Fuels, 25(2), 676-683 (2011)