Merck
V900868
Sigma-Aldrich
Guanosin 5′-triphosphat Natriumsalz Hydrat
Vetec, reagent grade, ≥95%, powder
Synonym(e):
GTP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N5O14P3 · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.18 (free acid basis)
Beilstein:
3585677
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChIKey
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Biochem./physiol. Wirkung
GTP fungiert als Träger von Phosphaten und Pyrophosphaten, die an der Übertragung chemischer Energie in spezifische biosynthetische Pfade beteiligt sind. GTP aktiviert die signalübertragenden G-Proteine, die an verschiedenen zellulären Prozessen, einschließlich der Proliferation, Differenzierung und Aktivierung mehrerer intrazellulärer Kinase-Kaskaden beteiligt sind. Proliferation und Apoptose werden zum Teil durch die Hydrolyse von GTP durch die kleinen GTPasen Ras und Rho reguliert. Eine andere Art kleiner GTPasen, Rab, spielt eine Rolle beim Docking und der Fusion von Vesikeln und ist vermutlich an der Vesikelbildung beteiligt. Zusätzlich zu seiner Rolle bei der Signalübertragung dient GTP auch als energiereicher Vorläufer von Mononukleotid-Einheiten bei der enzymatischen Biosynthese von DNA und RNA.
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C A Cooper et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 184(7), 865-876 (2014-08-28)
Marine teleost fish secrete bicarbonate (HCO3 (-)) into the intestine to aid osmoregulation and limit Ca(2+) uptake by carbonate precipitation. Intestinal HCO3 (-) secretion is associated with an equimolar transport of protons (H(+)) into the blood, both being proportional to