Merck
V900420
Sigma-Aldrich
Zymosan A aus Saccharomyces cerevisiae
Vetec, reagent grade
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
Saccharomyces cerevisiae
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)