V900212
Natriumacetat
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
pH-Wert
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>482.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 250 °C - closed cup