Merck
V900140
Sigma-Aldrich
Magnesiumcarbonat
Vetec, reagent grade
Synonym(e):
Magnesiumhydroxidcarbonat
About This Item
Lineare Formel:
MgCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.31
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Form
powder
Konzentration
40.0-44.0% (EDTA titration)
SMILES String
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChIKey
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)