V900107
Gallussäure Monohydrat
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
3,4,5-Trihydroxy-benzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
252 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/p-1
InChIKey
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
482.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
250 °C - closed cup