V800404
Natriumthiosulfat
LR, ≥97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥97%
Form
crystalline powder
pH-Wert
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L)
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable