Wichtige Dokumente
V800357
Siliconöl
Synonym(e):
Dimethyl polysiloxane
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
Vetec™
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
214.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)