S0600000
Siliconöl
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
silicone oil
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
214.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.1 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)