Wichtige Dokumente
V800319
Kalium-hexacyanoferrat(III)
LR, ≥97%
Synonym(e):
Kaliumferricyanid(III), Rotes Blutlaugensalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥97%
Form
crystalline
pH-Wert
6.0-9.0 (25 °C, 329 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
hexacyanoferrate(III) ([Fe(CN)6]3-): <0.15%
SMILES String
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChIKey
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In the preparation of RAFT agent (used in RAFT polymerization) named 4-cyanopentanoic acid diselenobenzoate (RAFT-Se).[3]
- As an oxidant in chemiluminescence reaction of anti-hypertensive drugs.[4]
- As a component of the electrolyte solution for the cyclic voltammetry studies of phospholipid bilayers.[5]
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)