Merck
V800234
Sigma-Aldrich
Blei(IV)-oxid
LR, ≥94%
Synonym(e):
Bleidioxid, Bleiperoxid
About This Item
Lineare Formel:
PbO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec
Assay
≥94%
Form
powder
SMILES String
O=[Pb]=O
InChI
1S/2O.Pb
InChIKey
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)