V800012
2,4-Dinitrophenylhydrazin
LR, ≥98%
Synonym(e):
(2,4-dinitrophenyl)-hydrazine, DNPH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
197-200 °C (lit.)
SMILES String
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
InChIKey
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Expl. 1.1
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable