Wichtige Dokumente
1675007
USP
Glycerin-triacetat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,2,3-Triacetoxypropan, 1,2,3-Triacetylglycerin, Triacetin
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
7.52 (vs air)
API-Familie
triacetin
Selbstzündungstemp.
809 °F
Expl.-Gr.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3 °C (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)