1672698
USP
Trandolapril-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Methoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-amino]-1-oxopropyl]-octahydro-1H-indol-2-carbonsäure, Trandolapril methyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
trandolapril
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C23H32N2O5/c1-15(24-18(23(29)30-2)13-12-16-8-4-3-5-9-16)21(26)25-19-11-7-6-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h3-5,8-9,15,17-20,24H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17+,18-,19-,20-/m0/s1
InChIKey
QUDOFHJAZMIEDX-ZDNSCYFHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable