1672326
USP
Torsemid-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-[(Butylamino)-carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)-amino]-3-pyridinsulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
torsemide
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC1=CC(NC2=CC=NC=C2S(=O)(NC(NCCCC)=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C17H22N4O3S/c1-3-4-9-19-17(22)21-25(23,24)16-12-18-10-8-15(16)20-14-7-5-6-13(2)11-14/h5-8,10-12H,3-4,9H2,1-2H3,(H,18,20)(H2,19,21,22)
InChIKey
YITRQCQYMPXGMU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable