1652056
USP
Tetrahydrozoline Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
Empfohlene Produkte
API-Familie
tetrahydrozoline
Verpackung
pkg of 25 mg
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(CCN)C(=O)C1CCCc2c1cccc2
InChI
1S/C13H18N2O/c14-8-9-15-13(16)12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9,14H2,(H,15,16)
InChIKey
ASNYEBSCXSIDAC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Anwendung
- Tetrahydrozoline Hydrochloride
- Tetrahydrozoline Hydrochloride Ophthalmic Solution
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)