1642031
USP
Sulindac-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(Z)-2-{5-Fluor-2-methyl-1-[4-(methylthio)-benzyliden]-1H-inden-3-yl}-essigsäure, (Z)-Sulindac-sulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulindac
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C20H17FO2S/c1-12-17(9-13-3-6-15(24-2)7-4-13)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
InChIKey
LFWHFZJPXXOYNR-MFOYZWKCSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Sulindac
- Sulindac Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable