Merck
O0500000
Oxytetracyclin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Hydroxytetracyclin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24N2O9 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
496.89
Beilstein:
3853107
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxytetracycline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
InChIKey
UBDNTYUBJLXUNN-IFLJXUKPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Oxytetracycline hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Getu Kahsay et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 75, 199-206 (2013-01-02)
A simple, robust and fast high-performance liquid chromatographic method is described for the analysis of oxytetracycline and its related impurities. The principal peak and impurities are all baseline separated in 20 min using an Inertsil C₈ (150 mm × 4.6
Miaomiao Liu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(19), 8805-8812 (2012-11-29)
To investigate how the microbial community in activated sludge responded to high antibiotic levels, a bench-scale aerobic wastewater treatment system was used to treat oxytetracycline (OTC) mother liquor (OTC-ML). Removal efficiency of chemical oxygen demand decreased from 64.9 to 51.0 %
Guang-Feng Yang et al.
Bioresource technology, 126, 187-192 (2012-10-18)
A batch test was employed to analyze the joint toxicity of copper (II) and oxytetracycline (OTC), OTC and sulfide, phenol and sulfide (S(2-)), phenol and copper (II), and OTC, copper (II) and substrate on an Anammox mixed culture. The joint
M Gatti et al.
Theriogenology, 78(8), 1796-1799 (2012-08-29)
Vaginal secretions are an important source of chemical signals, which affect ewes' attractiveness. Moreover, alterations of vaginal flora reduce sexual attractiveness of estrous ewes. As intravaginal sponges containing progestagens (widely used for estrous synchronization) affect vaginal flora, our aims were
Eman M Elsayed et al.
Journal of environmental management, 116, 125-134 (2013-01-09)
In many parts of the world, river water is used for irrigation. Treated, partially treated, and even untreated water from wastewater treatment plants is discharged directly into rivers, thereby degrading the quality of the water. Consequently, irrigation water may contain