1614603
USP
Natriumpropionat Hydrat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sodium propionate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Na+].[O-H].OC(=O)CC
InChI
1S/C3H6O2.Na.H2O/c1-2-3(4)5;;/h2H2,1H3,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
HOAUAOBUGFYWMK-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)