1605227
USP
Ropinirol-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[2-(Dipropylamino)-ethyl]-indolin-2,3-dion -monohydrochlorid
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ropinirole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.N1c2c(c(ccc2)CCN(CCC)CCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C16H22N2O2.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)11-8-12-6-5-7-13-14(12)15(19)16(20)17-13;/h5-7H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,17,19,20);1H
InChIKey
FAZLVYBTACOVTL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ropinirole Hydrochloride
- Ropinirole Extended-Release Tablets
- Ropinirole Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)