1598755
USP
Ranolazin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-2-[(2-Methoxyphenoxy)-methyl]-oxiran, NSC 112256, NSC 133442
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ranolazine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C10H12O3/c1-11-9-4-2-3-5-10(9)13-7-8-6-12-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3
InChIKey
RJNVSQLNEALZLC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable