1569337
USP
Pimobendan Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pimobendan
Hersteller/Markenname
USP
Verfügbarkeit
not available in (Sales restrictions may apply)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)