1554192
USP
Pravastatin 1,1,3,3-Tetramethylbutylamin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pravastatin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
NC(CC(C)(C)C)(C)C.O([C@@H]1[C@@H]2[C@H]([C@H](C=CC2=C[C@H](C1)O)C)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O)C(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C23H36O7.C8H19N/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;1-7(2,3)6-8(4,5)9/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);6,9H2,1-5H3/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
InChIKey
RKFLVBHCVKWNON-IYNICTALSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Pravastatin Sodium
- Pravastatin Sodium Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)