1510925
USP
Perindopril-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(αS,3S,5aS,9aS,10aR)-Decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-propylpyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-essigsäure, (S)-2-{(3S,5aS,9aS,10aR)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}-pentansäure, Perindoprilat lactam B
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
perindopril
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N21[C@@H]3[C@H](C[C@@H]2C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCC)C(=O)O)CCCC3
InChI
1S/C17H26N2O4/c1-3-6-13(17(22)23)18-10(2)15(20)19-12-8-5-4-7-11(12)9-14(19)16(18)21/h10-14H,3-9H2,1-2H3,(H,22,23)/t10-,11-,12-,13-,14+/m0/s1
InChIKey
GBVXUKWRYVJUFG-HTVCTNPSSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Perindopril Erbumine
- Perindopril Erbumine Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)