Wichtige Dokumente
1478174
USP
Oleyloleat 95
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Oleyl-Oleat, Ölsäure-oleylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
USP
Hersteller/Markenname
USP 1478174
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C36H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-35H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChIKey
BARWIPMJPCRCTP-CLFAGFIQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
452.3 °F
Flammpunkt (°C)
233.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)