PHR2637
Oleylalkohol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Z-9-Dodecen-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1478185
API-Familie
oleyl alcohol
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 5x100 mg
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0-5.0 °C (lit.)
Dichte
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChIKey
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)