Wichtige Dokumente
1457833
USP
Nebivolol -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
rel-(aR,a′R,2R,2′S)-a,a′-[iminobis-(methylen)]-bis[6-fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol] -hydrochlorid
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nebivolol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
InChI
1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m0./s1
InChIKey
JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)