1424018
USP
Methyclothiazid-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Amino-6-chlor-N3-methyl-1,3-benzoldisulfonamid, 5-Chlor-2-(N-methylsulfamoyl)-4-sulfamoyl-anilin
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methyclothiazide
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[S](=O)(=O)(NC)c1c(cc(c(c1)[S](=O)(=O)N)Cl)N
InChIKey
HZLMCYKKQJTLER-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)